Documentos Principais
434086
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.293,00
R$ 1.293,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.293,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.293,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
141-143 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(C=O)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-6(9(12)13)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde may be used for the following syntheses:
  • zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor[1]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate[2]
  • ethyl 4-(8-methoxy-3′,3′-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate[3]
  • 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A photoswitchable Zn (II) selective spiropyran-based sensor.
Natali M, et al.
Tetrahedron, 66(38), 7612-7617 (2010)
The balance between closed and open forms of spiropyrans in the solid state.
Aakeroy CB, et al.
CrystEngComm, 12(4), 1027-1033 (2010)
You-Yue Han et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 5), o1085-o1086 (2010-01-01)
The asymmetric unit of the title compound, C(15)H(13)N(3)O(7)·2H(2)O, consists of a hydrazone mol-ecule and two solvent water mol-ecules. The mol-ecule adopts an E configuration with respect to the C=N bond. It is relatively planar, with a dihedral angle between the
Spiropyran-based reversible, light-modulated sensing with reduced photofatigue.
Radu A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 109-115 (2009)