Documentos Principais
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
About This Item
Fórmula linear:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
193.71
Beilstein:
5288995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
pf
230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of renin inhibitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde