Documentos Principais
432253
Sigma-Aldrich
Teflic acid
Sinônimo(s):
Tellurium fluoride hydroxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HF5OTe
Número CAS:
Peso molecular:
239.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
pressão de vapor
0.24 atm ( 25 °C)
p.e.
~60 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[Te](F)(F)(F)(F)F
chave InChI
OAOSLENTGBMCNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nearly ideal noncoordinating ligand with kinetic and oxidative stability. Precursor to teflate-stabilized rhenium(VII) compounds.
Embalagem
Packaged under vacuum in breakseal ampules
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seppelt, K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 21, 877-877 (1982)
William J. Casteel et al.
Inorganic chemistry, 35(25), 7279-7288 (1996-12-04)
The pentafluorooxotellurate compound ReO(2)(OTeF(5))(3) has been synthesized from the reaction of ReO(2)F(3) with B(OTeF(5))(3) and structurally characterized in solution by (19)F and (125)Te NMR spectroscopy and in the solid state by Raman spectroscopy. The NMR and vibrational spectroscopic findings are