431451
Nitroferricianeto (III) de sódio
Sinônimo(s):
Nitroprussiato, Nitroprussiato de sódio, Pentacianonitrosilferrato de sódio, SNP
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezas
≤0.01% insolubles
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
chave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)