431044
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
1-(Trimethylsilyl)heptafluoropropane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.324 (lit.)
p.e.
88 °C (lit.)
densidade
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F7Si/c1-14(2,3)6(12,13)4(7,8)5(9,10)11/h1-3H3
chave InChI
PKLASFRWKXWKII-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Trifluoromethylation of arenes
- Nucleophilic addition followed by intramolecular aza-Michael reactions
- Perfluoroalkylation of carbonyl compounds, aldimines and other organic substrates
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?