Documentos Principais
429473
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloroaluminate
powder, anhydrous, 99.99%
Sinônimo(s):
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 )
About This Item
Fórmula linear:
LiAlCl4
Número CAS:
Peso molecular:
175.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
Ensaio
99.99%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
chave InChI
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
substituído por
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)