429279
Nylon 6/12
pellets
Sinônimo(s):
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
About This Item
Produtos recomendados
resistência à abrasão
6 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
forma
pellets
contém
lubricant
dureza
114 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
pf
218 °C (lit.)
solubilidade
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
chave InChI
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Características e benefícios
substituído por