428949
4-Methyl-3-nitrobenzoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
3-Nitro-p-toluoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
pb
185 °C/36 mmHg (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClNO3/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10(12)13/h2-4H,1H3
chave InChI
DXMHBBURYDVYAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
- benzophenone derivative
- substituted 3-amino-4-methyl-N-phenylbenzamide
- retroamide
- 4-methyl-3-nitro-N-phenylbenzamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter