Documentos Principais
428345
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
98%
Sinônimo(s):
tert-Octyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
170-172 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2,3)6-9(4,5)10-7-11/h6H2,1-5H3
chave InChI
XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate is a sterically hindered isocyanate.[1] Its synthesis from tert-octylamine has been reported.[2]
Aplicação
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate may be used in the synthesis of amides by Grignard reaction.[1]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of oxidized states of heteroatoms and of orthogonal. pi. systems on radical stabilities.
Luedtke AE and Timberlake JW.
The Journal of Organic Chemistry, 50(2), 268-270 (1985)
Facile Synthesis of Sterically Hindered and Electron-Deficient Secondary Amides from Isocyanates.
Schafer G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(36), 9173-9175 (2012)