Documentos Principais
423246
Sigma-Aldrich
Calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol
95%
Sinônimo(s):
Calix[4]arene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.481,00
R$ 1.481,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.481,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
424.49
Beilstein:
3574428
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.481,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
chave InChI
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)