427209
Poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene)
melt index 11 g/10 min (279°C/49 newton), pellets
About This Item
Produtos recomendados
descrição
coefficient of friction 0.53 Dynamic, p=110 lbs,
velocity=0.08-0.35 cm/sec
Formulário
pellets
índice de fusão
11 g/10 min (279°C/49 newton)
dureza
50-58 (Rockwell R, ASTM D 785)
índice de refração
n20/D 1.3
temperatura de transição
brittleness temperature -125 °C (ASTM D 746)
Tm 250-270 °C (ASTM D 3418)
densidade
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C.F\C(F)=C(\F)F
InChI
1S/C2F4.C2H4/c3-1(4)2(5)6;1-2/h;1-2H2
chave InChI
QHSJIZLJUFMIFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)