Documentos
427179
Sigma-Aldrich
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
average Mw ~455,000, average Mn ~110,000, pellets
Sinônimo(s):
PVDF-HFP
About This Item
Fórmula linear:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
pellets
índice de fusão
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
peso molecular
average Mn ~110,000
average Mw ~455,000
potência de impacto
6-10 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
constante dielétrica
9.0-10.0, 100 Hz (ASTM D 150)
dureza
70 (Shore D, ASTM D 2240)
índice de refração
n20/D 1.42
viscosidade
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
temperatura de transição
Tm 155-160 °C (ASTM D 3418)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Aplicação
Wire and cable coatings, flexible and corrosion-resistant tubing, and liners for pipes and tanks.
Características e benefícios
Excellent thermal stability, chemical and abrasion resistance, impervious to UV degradation, self-extinguishing and retains properties on aging. Improved flexibility at subzero temperatures, stress crack resistance and elongation to break over poly(vinylidene fluoride).
forma física
Crystalline, thermoplastic copolymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.