Key Documents
425729
Sigma-Aldrich
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
≥97%
Sinônimo(s):
Terbium tris(trifluoromethanesulfonate), Terbium tritriflate, Terbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid terbium(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3)3Tb
Número CAS:
Peso molecular:
606.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
adequação da reação
core: terbium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Tb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)