425702
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Praseodymium(III) triflate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
core: praseodymium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
cadeia de caracteres SMILES
[Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Asymmetric α-amination reactions
- Polymerization reactions
- Regioselective reductive ring opening reactions
- Intermolecular hydroamination reactions
- Paal-Knorr condensation
- Friedel-Crafts alkenylation
- Friedel-Crafts acylation
- Biginelli reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3