425699
Holmium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Holmium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid holmium(III) salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
core: holmium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- Asymmetric alpha-amination
- Diels-Alder reactions
- Stereoselective cycloaddition reactions
- Benzyl etherification
- Acceleration of hydrogen-transfer reactions
- Glycosylation
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)