Documentos Principais
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile
94%
Sinônimo(s):
BRD9876
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC10H5(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
234.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
94%
Formulário
powder, crystals or chunks
Impurezas
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
pf
185-189 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
chave InChI
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)