424870
4-Bromo-3-nitrotoluene
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
pb
151.5-152.5 °C/14 mmHg (lit.)
pf
31-33 °C (lit.)
densidade
1.578 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?