424846
Benzyl (S)-(−)-lactate
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −19°, c = 1 in acetone
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
105-109 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
chave InChI
ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?