424811
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
95%
Sinônimo(s):
TMCTS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
134 °C (lit.)
pf
−69 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
chave InChI
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup