Documentos Principais
424587
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Sinônimo(s):
[(4-Chlorophenyl)methyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2P(C6H5)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
423.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for the synthesis of:
  • β-amyloid plaque ligands
  • Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
  • Pyrethroids with insecticidal activity
  • Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
  • Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
  • Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
  • Styrylchromones via Wittig reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)