Documentos Principais
278440
Sigma-Aldrich
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
98%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4539 (lit.)
p.e.
207 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCN(C)CCO
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol (dmemH) has been used in the preparation of new iron clusters:
  • [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2][1]
  • [Fe7O4 (O2CMe)11(dmem)2][1]
  • [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2][1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rashmi Bagai et al.
Inorganic chemistry, 46(11), 4535-4547 (2007-04-26)
The syntheses, crystal structures, and magnetochemical characterization of four new iron clusters [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2] (1), [Fe7O4(O2CMe)11(dmem)2] (2), [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2] (3), and [Fe3O(O2CBut)2(N3)3(dmem)2] (4) (dmemH=Me2NCH2CH2N(Me)CH2CH2OH)=2-{[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol) are reported. The reaction of dmemH with [Fe3O(O2CR)6(H2O)3](NO3) (R=Ph (1), Me (2), and But (3)) gave 1, 2