424048
2,6-Quinolinediol
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxyquinoline, 6-Hydroxycarbostyril
About This Item
Produtos recomendados
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2nc(O)ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h1-5,11H,(H,10,12)
chave InChI
AQLYZDRHNHZHIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- (Benzyloxy)methylquinolinone derivatives for use as PDE3 inhibitors
- Substances related to cilostazol
- 2,6-Quinolinyl derivatives for use as VLA-4 / VCAM-1 antagonists
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3