Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-3-8-4-5-10(11)9(8)6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?