Documentos Principais
423556
Sigma-Aldrich
1,4,7,10-Tetratosyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H44N4O8S4
Número CAS:
Peso molecular:
789.02
Beilstein:
603592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
pf
275-279 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCN(CCN(CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)S(=O)(=O)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C36H44N4O8S4/c1-29-5-13-33(14-6-29)49(41,42)37-21-23-38(50(43,44)34-15-7-30(2)8-16-34)25-27-40(52(47,48)36-19-11-32(4)12-20-36)28-26-39(24-22-37)51(45,46)35-17-9-31(3)10-18-35/h5-20H,21-28H2,1-4H3
chave InChI
SKTWVKMQYXXWNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)