423424
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
65 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup