Documentos Principais
423157
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-Tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
2,9,16,23-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-29H ,31H -phthalocyanine, 2,9,16,23-Tetrakis(tert -butyl)phthalocyanine, Tetra-4-tert -butylphthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H50N8
Número CAS:
Peso molecular:
738.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
composição
Dye content, 97%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(ccc67)C(C)(C)C)c8cc(ccc58)C(C)(C)C)c9cc(ccc49)C(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C48H50N8/c1-45(2,3)25-13-17-29-33(21-25)41-49-37(29)54-42-35-23-27(47(7,8)9)15-19-31(35)39(51-42)56-44-36-24-28(48(10,11)12)16-20-32(36)40(52-44)55-43-34-22-26(46(4,5)6)14-18-30(34)38(50-43)53-41/h13-24H,1-12H3,(H2,49,50,51,52,53,54,55,56)
chave InChI
NNQWYGKROBKYQC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)