Documentos Principais
422592
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromonickelate(II) solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Lithium tetrabromonickelate(II) solution, di-Lithium tetrabromonickelate(II)
About This Item
Fórmula linear:
Li2NiBr4
Número CAS:
Peso molecular:
392.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
concentração
0.5 M in THF
p.e.
67 °C
densidade
1.065 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Catalyst for the regioselective preparation of magnetic resonance contrast agents
Reagent for:
  • Regioselective synthesis of (-)-gallocatechin
  • Synthesis of ATP mimics
  • Reaction with unsaturated epoxides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)