Documentos Principais
717991
Sigma-Aldrich
Lithium thioethoxide
80%
Sinônimo(s):
Lithium ethanethiolate, Lithium ethyl sulfide, Lithium ethyl thiolate, Lithium ethylmercaptide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.722,00
R$ 1.722,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.722,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5LiS
Número CAS:
Peso molecular:
68.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.722,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
80%
Formulário
solid
pf
316-333 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
  • Triply thiolate-bridged diiron complexes
  • (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethanethiol 97%
Sigma-Aldrich
E3708
Ethanethiol