42254
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95%
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium thiocyanate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
Impurezas
≤1% water
cadeia de caracteres SMILES
[S-]C#N.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHNS/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1-3/h6-8H,3-5H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
chave InChI
SIXHYMZEOJSYQH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- As an alternative to conventional entrainers in the extractive distillation of cyclohexane and benzene.[1]
- In polyethylene oxide-sodium perchlorate electrolyte to increase its ionic conductivity at room temperature.[2]
[BMIM][SCN] show higher degree of solubility of lithium salts such as lithium perchlorate (LiClO4) and N-lithiotrifluoromethanesulfonimide(LiTFSI) when compared to other room temperature ionic liquids due to the presence of polarizable anion (-SCN).[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
403.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
206.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.