Documentos Principais
422215
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3F3OS
Número CAS:
Peso molecular:
180.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
163-165 °C (lit.)
densidade
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-11-4/h1-3H
chave InChI
CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Trifluoroacetyl)thiophene is a heterocyclic trifluoromethyl ketone. Its asymmetric reduction to alcohols with moderate enantioselectivities catalyzed by Arabidopsis thaliana seedlings has been reported.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arabidopsis thaliana: a novel biocatalyst for asymmetric reductions.
Plant Biotechnology, 28(1), 77-82 (2011)