4202101
PRONOVA® SLG 100
sodium alginate solution, Mw 150-250 kDa, guluronate monomer units ≥60 %
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (Total viable count (CFU/g))
forma
powder
peso molecular
Mw 150-250 kDa
composição
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1
Impurezas
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viscosidade
100-300 mPa.s, 1 % in water(20 °C)
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.