42000601
PRONOVA® UP VLVM
very low viscosity sodium alginate, viscosity <20 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
Formulário
powder
peso molecular
Mw <75 kDa (approximate)
composição
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≥1.5
Impurezas
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viscosidade
<20 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.