Documentos Principais
419664
Sigma-Aldrich
Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether
98%
Sinônimo(s):
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene, 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether
About This Item
Fórmula linear:
Br3C6H2OCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
370.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
74-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
chave InChI
RZLLIOPGUFOWOD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake