419117
Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene)
average Mn 30,000-50,000, powder (Free-flowing)
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder (Free-flowing)
peso molecular
average Mn 30,000-50,000
número de acidez
310‑315 mg KOH/g
temperatura de transição
softening point 120-130 °C
solubilidade
H2O: insoluble
hydrocarbons: soluble
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3