41740
2,2-Dimethylvaleric acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpentanoic acid, Neoheptanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.422
densidade
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
chave InChI
ZRYCZAWRXHAAPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter