Documentos Principais
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methyl-13C triflate
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO313CH3
Número CAS:
Peso molecular:
165.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
índice de refração
n20/D 1.328 (lit.)
p.e.
94-99 °C (lit.)
densidade
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
chave InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Características e benefícios
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)