Documentos
415405
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Sinônimo(s):
Decamethylmanganocene
About This Item
Fórmula linear:
Mn(C5(CH3)5)2
Número CAS:
Peso molecular:
325.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
adequação da reação
core: manganese
pf
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Mn/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
chave InChI
ALEXWXWETMUIKL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Momose, T.
Jpn J. App. Phys., Part I, 51, 056502-056501 (2012)
Artigos
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.