Documentos Principais
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromide
95%
Sinônimo(s):
(1S)-(+)-B-Bromodiisopinocampheylborane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34BBr
Número CAS:
Peso molecular:
365.20
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
62-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
Informações legais
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)