664049
PAMAM Dendrimer Kit, generations 4-7
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
amino surface groups
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 412449PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution, 10 wt. % in methanol 1 gSDS
- 536709PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDS
- 536717PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDS
- 536725PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 7.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.