Key Documents
411248
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
122-125 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
chave InChI
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride is a furan derivative. It has been investigated as corrosion inhibitor of mild steel in 1M HCl by using potentiodynamic polarization measurements.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
High Dimensional QSAR Study of Mild Steel Corrosion Inhibition in acidic medium by Furan Derivatives.
Al-Fakih AM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3568-3583 (2015)