Documentos Principais
410616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
201-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=CC(OCc2ccccc2)=C1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-12-8-11(6-7-13-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,13,14)
chave InChI
DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-alkylation of 4-benzyloxy-2(1H)-pyridone with the corresponding benzyl halides has been reported.[1]
Aplicação
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone may be used for the synthesis of novel 2-pyridone derivatives.[1] It may be used for the alkylation of the pyridine nitrogen under mild and anhydrous conditions, via reaction with n-Bu4I and KOBu-t.†
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 46, 7917-7917 (2005)
Suresh K Tipparaju et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(12), 3565-3569 (2008-05-24)
Enoyl-ACP reductase (ENR), the product of the FabI gene, from Bacillus anthracis (BaENR) is responsible for catalyzing the final step of bacterial fatty acid biosynthesis. A number of novel 2-pyridone derivatives were synthesized and shown to be potent inhibitors of