409553
Calcium sulfide
−325 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium monosulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: calcium
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
S=[Ca]
InChI
1S/Ca.S
chave InChI
JGIATAMCQXIDNZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.