409421
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, monosodium salt, Sodium 3-allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.394
densidade
1.17 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- A monomer in the synthesis of a hydrogel through free radical-induced polymerization with acrylamide. The primary use of AHPS is to introduce sulfonate groups into the hydrogel structure, enhancing its ability to adsorb methylene blue dye.
- A surface modification and functionalization agent in the development of polymeric carbon nitride nanotubes which find various applications, including biosensing, drug delivery, and environmental monitoring.
- A key component in the formulation of the nanoparticles. Its properties as a surfactant may enhance the stability anddispersion of the nanoparticles in aqueous environments, facilitating their application in controlled release systems.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?