Documentos Principais
409146
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~250,000, 50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mw ~250,000
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.438
densidade
1.14 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
chave InChI
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)