Documentos Principais
76174BC
Millipore
MVP ICON® Buffer Solution, pH 10.0 Blue (Borate-based)
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
pH calibration
Nível de qualidade
linha de produto
MVP ICON®
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
MVP ICON®
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Descrição geral
pH 10.0 Blue Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH ProbeBorate-based buffer solution containing: Patassium carbonate - Potassium Borate - Potassium Hydroxide.
Aplicação
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Embalagem
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Informações legais
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2