408530
Z-L-Isoleucine
98%
Sinônimo(s):
N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, Z-Ile-OH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +6.0°, c = 6 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
52-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
chave InChI
JSHXJPFZKBRLFU-JQWIXIFHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3