Documentos Principais
408026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate
99%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.668,00
R$ 1.668,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.668,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
185.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.668,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
95-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
chave InChI
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)