Documentos Principais
407550
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) 4-nonylphenyl ether acrylate
average Mn ~419
Sinônimo(s):
Nonylphenol polypropylene glycol acrylate, Polypropylene glycol nonylphenyl ether acrylate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~419
contém
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(OCCCOCCCOC(=O)C=C)cc1.CCCCCCCCCc2ccc(OCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C)cc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)