Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
pb
95 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup