406406
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.38 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
densidade
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
chave InChI
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter